Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYX1C1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13043R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13043R-A488
Anti-DYX1C1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The gene encoding DYX1C1 maps in the 15q21 region, which is disrupted by a translocation t(2;15)(q11;q21) and segregates with dyslexia. Two sequence changes in DYX1C1, including one involving the translation initiation sequence and an Elk-1 transcription factor binding site (-3G -->A) and a codon (1249G -->T), introduce a premature stop codon and truncate the protein by 4 amino acids. DYX1C1 encodes a nuclear tetratricopeptide repeat domain protein that is dynamically regulated in brain. In human brain, DYX1C1 protein localizes to a fraction of cortical neurons and white matter glial cells. It is also expressed in lung, kidney and testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DYX1C1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité