Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EEF1G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13056R-A647EA 866 EUR InStock
BOSSBS-13056R-A647
Anti-EEF1G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
EF-1 (elongation factor-1) is a multi-protein complex that is responsible for the delivery of aminoacyl-tRNAs to the ribosome. EF-1 gamma (elongation factor 1-gamma), also known as EEF1G or GIG35, is a 437 amino acid subunit of the EF-1 complex. Expressed in stomach, pancreas, brain, lung, kidney, intestine, liver and spleen, EF-1 gamma contains an N-terminal glutathione transferase domain which is thought to be involved in anchoring the complex to various cellular components. Additionally, EF-1 gamma may play a key role in the assembly of multiprotein complexes containing aminoacyl-tRNA synthetases. Increased expression of EF-1 gamma is associated with pancreatic cancer, suggesting a possible role for EF-1 gamma in the oncogenic transformation process.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EEF1G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité