Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EEF2K Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13058R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-13058R-CY7
Anti-EEF2K Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Eukaryotic elongation factor 2 kinase (EEF2k) previously known as Ca2+/calmodulin dependent protein kinase III, is an abundant cytoplasmic protein highly specific for elongation factor 2 (eEf2). Phosphorylation of eEF2 by eEF2 kinase on specific threonine residues results in the inactivation of eEF-2 and in termination of mRNA translation. The activity of eEF2 kinase is not only dependent upon Ca2+ ions, calmodulin (CaM) and insulin, but is also regulated both negatively and positively via phosphorylation by different protein kinases (AMPK, S6K1, p90 RSK). There is also evidence that eEF-2 phosphorylation is involved in the regulation of cell cycle progression, cellular differentiation, oogensis and malignant tumors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EEF2K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité