Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13147R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13147R-CY3
Anti-FNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FNBP1 is a 617 amino acid protein that localizes to a variety of locations within the cell, including the cytoplasm, cytoskeleton, lysosome and the cell cortex, and contains one FCH domain, one REM repeat and one SH3 domain. Expressed at high levels in respiratory, reproductive and urinary systems, as well as in brown adipose tissue and epithelial cells of the gastrointestinal tract, FNBP1 interacts with Rho 7 and links the Actin cytoskeleton with Rho 7 signaling, playing a crucial role in membrane tubulation and cytoskeletal reorganization during endocytosis. Additionally, FNBP1, which exists as four alternatively spliced isoforms, enhances Actin polymerization and promotes membrane invagination and the formation of tubules. Chromosomal aberrations in the FNBP1 gene are associated with acute leukemias, suggesting a role for defective FNBP1 in carcinogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FBP17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité