Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1317R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1317R-A488
Anti-STAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Signal transducer and transcription activator that mediates cellular responses to interferons (IFNs), cytokine KITLG/SCF and other cytokines and other growth factors. Following type I IFN (IFN-alpha and IFN-beta) binding to cell surface receptors, signaling via protein kinases leads to activation of Jak kinases (TYK2 and JAK1) and to tyrosine phosphorylation of STAT1 and STAT2. The phosphorylated STATs dimerize and associate with ISGF3G/IRF-9 to form a complex termed ISGF3 transcription factor, that enters the nucleus. ISGF3 binds to the IFN stimulated response element (ISRE) to activate the transcription of IFN-stimulated genes (ISG), which drive the cell in an antiviral state. In response to type II IFN (IFN-gamma), STAT1 is tyrosine- and serine-phosphorylated. It then forms a homodimer termed IFN-gamma-activated factor (GAF), migrates into the nucleus and binds to the IFN gamma activated sequence (GAS) to drive the expression of the target genes, inducing a cellular antiviral state. Becomes activated in response to KITLG/SCF and KIT signaling. May mediate cellular responses to activated FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité