Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLNC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13183R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-13183R-A647
Anti-FLNC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Filamins are Actin-binding proteins which contain an N-terminal Actin-binding domain, a membrane glycoprotein domain and a C-terminal self-association domain. Filamins help reshape the cytoskeleton by forming flexible cross-links between two Actin filaments, which maintain membrane integrity during force application. Filamins also participate in signal transduction pathways associated with cell motility, adhesion, differentiation and survival, and force transduction. The filamin family is comprised of Filamin 1, Filamin 2 and Filamin 3. Filamin 2, also designated Filamin C, is a skeletal- and cardiac-muscle specific form of Filamin, which binds ©-sarcoglycan and ∂-sarcoglycan, but not å-sarcoglycan or ∫-sarcoglycan. Muscular dystrophy, an inherited group of disorders resulting in progressive weakness of muscles in the body, is associated with irregular subcellular localization of Filamin 2 caused by a deficiency in KY, a protein that interacts with Filamin 2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FLNC 2233
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité