Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN3K Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13189R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13189R-HRP
Anti-FN3K Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Amines, including those present on proteins, spontaneously react with glucose to make fructosamines in a reaction termed glycation. Fructosamine 3-kinase (FN3K), a 309-amino acid enzyme initially identified in erythrocytes, catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of the third carbon on both D- and L-fructosamines, leading to their destabilization and eventually, their removal from the protein. FN3K is a monomer that is ubiquitously expressed in mammalian tissue and phosphorylates both low molecular mass and protein-bound fructosamines which are formed as a result of glycation of glucose with primary amines. FN3K protects proteins from the harmful effects of nonenzymatic glycation, and may also be involved in peptide repair and cell metabolism. FN3KRP (fructosamine-3-kinase-related protein) is a 309 amino acid protein that is expressed in erythrocytes, bone marrow, spleen, brain and kidney and belongs to the fructosamine kinase family. FN3KRP functions to phosphorylate psicoamines and ribulosamines on the third carbon of their sugar moiety, thereby leading to the deglycation of the target amines.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FN3K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité