Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13096R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13096R-A647
Anti-ERF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
ABT1 (activator of basal transcription 1) is a nuclear protein that associates with the TATA-binding protein (TBP) and enhances basal transcription activity of class II promoters. ABT1 associates with TBP in HeLa nuclear extracts in vitro. Another protein, designated ERF, is a member of the Ets family of transcription factors. The members of the Ets family are grouped because they share a highly conserved DNA binding domain. These factors are involved in growth factor pathways and regulate both proliferation and differentiation. ERF (Ets-2 repressor factor) is a ubiquitously expressed Ets-domain protein that exhibits strong transcriptional repressor activity, suppresses Ets-induced transformation and is regulated by MAPK phosphorylation. ERF transcription may be regulated by Ets-domain proteins. Additionally, modulation of ERF activity is involved in the transcriptional regulation of genes activated during entry into G1 phase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité