Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13113R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-13113R-CY7
Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the ETS family of transcription factors, which are defined by the presence of a conserved ETS DNA-binding domain that recognizes the core consensus DNA sequence GGAA/T in target genes. These proteins function either as transcriptional activators or repressors of numerous genes, and are involved in stem cell development, cell senescence and death, and tumorigenesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.[provided by RefSeq, Jul 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité