Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETNK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13112R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13112R-A350
Anti-ETNK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Ethanolamine kinase 2, also known as EKI2, ETNK2 or HMFT1716, is a 386 amino acid protein that belongs to the choline/ethanolamine kinase family. Via the cytidine diphosphate (CDP) ethanolamine pathway, Ethanolamine kinase 2 catalyses the initial step of phosphatidylethanolamine (PtdEtn) biosynthesis. Ethanolamine kinase 2 is expressed in kidney, liver, testis, ovary and prostate, and is highly specific for ethanolamine phosphorylation. Upregulated during testis development, Ethanolamine kinase 2 may play an essential role in regulating placental hemostasis. Existing as three alternatively spliced isoforms, the gene encoding Ethanolamine kinase 2 maps to human and mouse chromosome 1. Human chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes, comprises nearly 8% of the human genome and houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETNK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité