Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EXOSC10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13120R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13120R-FITC
Anti-EXOSC10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The exosome is a multi-subunit complex composed of several highly conserved proteins, some of which are 3’ to 5’ exoribonucleases. The complex is involved in a variety of cellular processes and is responsible for degrading unstable mRNAs that contain AU-rich (ARE) elements in their untranslated 3’ region. EXOSC10, also known as PMSCL, PMSCL2, p2, p3, p4, RRP6, Rrp6p, PM-Scl, or PM/Scl-100, is an 885 amino acid protein that contains one HRDC domain and one 3’-5’ enonuclease domain. Localized to both the cytoplasm and the nucleus, EXOSC10 is part of the post-splicing exosome complex and is involved in mRNA surveillance, mRNA nuclear export and nonsense-mediated decay of mRNAs containing premature stop codons. against EXOSC10 have been found in patients with scleroderma and/or polymyositis (chronic diseases of the skin and muscle, respectively), suggesting that EXOSC10 may be involved in the pathogenesis of these diseases. Two isoforms of EXOSC10 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EXOSC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité