Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EXOSC7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13122R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13122R-HRP
Anti-EXOSC7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The exosome is a multisubunit complex of 3’ to 5’ exoribonucleases. It is involved in a variety of cellular processes and is responsible for degrading unstable mRNAs that contain AU-rich elements in their untranslated 3’ region. EXOSC7 (exosome component 7), also known as p8, EAP1, RRP42 (Ribosomal RNA-processing protein 42), Rrp42p or hRrp42p, is a component of the exosome multienzyme ribonuclease complex. It belongs to the RNase PH family and localizes to the nucleolus. EXOSC7 is one of the six RNase-PH domain subunits of the exosome. Together, these six subunits form a PNPase-like ring. EXOSC7 is required for the processing of the 7S pre-RNA.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: EXOSC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité