Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EYA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13125R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13125R-A350
Anti-EYA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
A gene on chromosome 20q13.1 encodes Eya2 (eyes absent). EYA2 is one of four members of the eyes absent family. A 271 amino acid domain at the carboxy-terminal is highly conserved amongst the members of the eyes absent family, while the PST (proline-serive-threonin)-rich amino-terminal is highly divergent. EYA2 is expressed relatively late in development in the cytoplasm of extensor tendons and ligaments of the phalangeal elements of the limb, cranial placodes, branchial arches, central nervous system, and the developing eye. Pax3 induces the expression of Eya2 in a cascade that is necessary and sufficient for myogenesis. EYA2, like EYA1, acts as a transcriptional activator in connective tissue patterning through its PST domain, which functions as a transactivation domain. EYA2 is translocated to the nucleus by Six proteins, which interact through their domain and homeodomain with EYA2. EYA2 carboxy-terminal interacts with the G Alpha z and G Alphai 2 proteins. This interaction prevents Six proteins from translocating EYA2 to the nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EYA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité