Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FANCA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13138R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13138R-FITC
Anti-FANCA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Fanconi anemia (FA) is an autosomal recessive disorder characterized by bone marrow failure, birth defects and chromosomal instability. At the cellular level, FA is characterized by spontaneous chromosomal breakage and a unique hypersensitivity to DNA cross-linking agents. At least eight complementation groups (A-G) have been identified and six FA genes (for subtypes A, C, D2, E, F and G) have been cloned. The FA proteins lack sequence homologies or motifs that could point to a molecular function. The cellular accumulation of FA proteins, including FANCA and FANCG, is subject to regulation by TNF alpha signaling. Phosphorylation of FANC (Fanconi anemia complementation group) proteins is thought to be important for the function of the FA pathway. FANCA, also known as FACA and FANCH, associates with the Brm-related gene 1 (BRG1) product, a subunit of the SWI/SNF complex which remodels chromatin structure through a DNA-dependent ATPase activity. FANCA is mainly expressed in lymphoid tissues, testis and ovary. The amino-terminal region of the FANCA protein is required for FANCG binding, FANCC binding, nuclear localization and functional activity of the complex. The human FANCA gene maps to chromosome 16q24.3 and encodes a 1,455 amino acid protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FANCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité