Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBLN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13161R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13161R-HRP
Anti-FBLN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Fibulin-7 is a 439 amino acid extracellular matrix protein that belongs to the Fibulin family. Containing two EGF-like domains and one sushi (CCP/SCR) domain, Fibulin-7 exists as four alternatively spliced isoforms. Fibulin-7 is considered an adhesion protein that interacts with extracellular matrix molecules in developing teeth, and may be involved in differentiation and maintenance of odontoblasts as well as in dentin formation. Fibulin-7 is post-translationally glycosylated with N-linked oligosaccharides and interacts with heparin, fibronectin, fibulin-1 and DSP (dentin sialophosphoprotein). Fibulin-7 is encoded by a gene located on human chromosome 2, which consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Fibulin 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité