Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FIP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13173R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13173R-CY3
Anti-FIP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Component of the Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor (CPSF) complex plays an important role in the 3'-end formation of pre-mRNA. This complex recognizes the AAUAAA signal sequence and interacts with poly(A) polymerase to process and add to the poly(A) tail. FIP1L1 (FIP1-like 1), also known as Pre-mRNA 3'-end-processing factor FIP1, FIP1 (Factor interacting with PAP) and RHE (Rearranged in hypereosinophilia), is a 594 amino acid nuclear protein that is a component of the CPSF complex. Within the complex, FIP1L1 contributes to the poly(A) recognition and stimulates poly(A) addition. Fusion of the genes encoding FIP1L1 and PDGFRA due to an interstitial deletion on chromosome 4q12 is the cause of hypereosinophilia syndrome, a rare blood disorder characterized by continuous overproduction of eosinophils in the bone marrow that leads to tissue infiltration and organ damage. There are three isoforms of FIP1L1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FIP1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité