Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FMR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13188R-A488EA 885 EUR InStock
BOSSBS-13188R-A488
Anti-FMR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Translation repressor. Component of the CYFIP1-EIF4E-FMR1 complex which binds to the mRNA cap and mediates translational repression. In the CYFIP1-EIF4E-FMR1 complex this subunit mediates translation repression (By similarity). RNA-binding protein that plays a role in intracellular RNA transport and in the regulation of translation of target mRNAs. Associated with polysomes. May play a role in the transport of mRNA from the nucleus to the cytoplasm. Binds strongly to poly(G), binds moderately to poly(U) but shows very little binding to poly(A) or poly(C).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FMRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité