Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNG3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13244R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13244R-HRP
Anti-GNG3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Heterotrimeric G proteins function to relay information from cell surface receptors to intracellular effectors. Each of a very broad range of receptors specifically detects an extracellular stimulus (i.e. a photon, pheromone, odorant, hormone or neurotransmitter), while the effectors (e.g. adenyl cyclase), which act to generate one or more intracellular messengers, are less numerous. In mammals, G protein Alpha, Beta and Gamma polypeptides are encoded by at least 16, 4 and 7 genes, respectively. Most interest in G proteins has been focused on their a subunits, since these proteins bind and hydrolyze GTP and most obviously regulate the activity of the best studied effectors. Evidence, however, has established an important regulatory role for the Beta subunits. It is becoming increasingly clear that different G protein complexes expressed in different tissues carry structurally distinct members of the Gamma as well as the Alpha and Beta subunits, and that preferential associations between members of subunit families increase G protein functional diversity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: G gamma3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité