Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-G6PC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13253R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13253R-A488
Anti-G6PC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Glucose-6-phosphatase (G6Pase), is a multicomponent enzyme system that hydrolyzes glucose-6-phosphate (G6P) in the final step of gluconeogenesis and gluconeolysis. G6Pase localizes to the endoplasmic reticulum, and while liver, kidney, and intestine are the only tissues that express the first identified isoform, G6Pase-Alpha, a second form, designated G6Pase-Beta, contributes to blood glucose homeostasis in a wider range of tissues. G6Pase-Beta, also known as SCN4, UGRP or G6PC3 (glucose 6 phosphatase, catalytic, 3), is a 346 amino acid endoplasmic reticulum multi-pass membrane protein that is involved in carbohydrate biosynthesis and the gluconeogenesis pathway. Inhibited by vanadate, G6Pase-Beta hydrolyzes GP6 to glucose in the endoplasmic reticulum. Due to its necessary involvement in normal glucose metabolism, G6Pase-Beta may play an integral role in diabetes and glycogen storage diseases (GSDs).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G6PC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité