Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GATA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13293R-A647EA 885 EUR InStock
BOSSBS-13293R-A647
Anti-GATA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Members of the GATA family share a conserved zinc finger DNA-binding domain and are capable of binding the WGATAR consensus sequence. GATA-1 is erythroid-specific and is responsible for the regulated transcription of erythroid genes. It is an essential component in the generation of the erythroid lineage. GATA-2 is expressed in embryonic brain and liver, HeLa and endothelial cells, as well as in erythroid cells. Studies with a modified GATA consensus sequence, AGATCTTA, have shown that GATA-2 and GATA-3 recognize this mutated consensus while GATA-1 has poor recognition of this sequence. This indicates broader regulatory capabilities of GATA-2 and GATA-3 than GATA-1. GATA-3 is highly expressed in T lymphocytes. GATA-4, GATA-5 and GATA-6 comprise a subfamily of transcription factors. Both GATA-4 and GATA-6 are found in heart, pancreas and ovary; lung and liver tissues exhibit GATA-6, but not GATA-4 expression. GATA-5 expression has been observed in differentiated heart and gut tissues and is present throughout the course of development in the heart. Although expression patterns of the various GATA transcription factors may overlap, it is not yet apparent how the GATA factors are able to discriminate in binding their appropriate target sites.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GATA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité