Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALNS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13269R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13269R-FITC
Anti-GALNS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Chondroitinase is a 522 amino acid protein that localizes to the lysosome and functions as an exohydrolase that is essential for the degradation of glycosaminoglycans, keratan sulfate and chondroitin 6-sulfate. Using calcium as a cofactor, Chondroitinase, which exists as a disulfide linked oligomer, catalyzes the hydrolysis of the 6-sulfate group on target substrates. Defects in the gene encoding Chondroitinase are the cause of mucopolysaccharidosis type 4A (MPS4A), an autosomal recessive lysosomal storage disease that is characterized by the intracellular accumulation of keratan sulfate and chondroitin-6-sulfate and is associated with dental anomalies, short stature and, in some cases, death in the second or third decade of life.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALNS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité