Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBAS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13299R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13299R-CY5
Anti-GBAS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
NIPSNAP2 is a 286 amino acid protein that is abundantly expressed in heart and skeletal muscle. Belonging to the NIPSNAP family, NIPSNAP2 may be involved in vesicular transport. NIPSNAP2 contains a signal peptide, a transmembrane domain and two tyrosine phosphorylation sites. NIPSNAP2 is encoded by a gene mapping to human chromosome 7p11.2. Chromosomal region 7p12 is amplified in approximately 40% of glioblastomas, the most common and malignant form of central nervous system tumor. Human chromosome 7 houses over 1,000 genes and comprises nearly 5% of the human genome. Defects in some of the genes localized to chromosome 7 have been linked to Osteogenesis imperfecta, Williams-Beuren syndrome, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GBAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité