Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCA1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13306R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13306R-A488
Anti-GUCA1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
intracellular stimulation of guanylate cyclase (GC) by calcium, a key event in the recovery of the dark state of rod photoreceptors after exposure to light, is mediated by guanylate cyclase-activating protein (GCAP1). GCAPs are calcium-The binding proteins belonging to the calmodulin superfamily. GCAP1 is a calcium-binding protein that stimulates synthesis of c-GMP in photoreceptors. GCAP1 is present in rod and cone photoreceptor outer segments where phototransduction occurs. In contrast to other calcium-binding proteins from the calmodulin superfamily, the calcium-free form of GCAP1 stimulates the effector enzyme. By molecular cloning of human and mouse GCAP cDNA, the known mammalian GCAPs are found to be more than 90% similar, consisting of 201 to 205 amino acids, and containing three identically conserved calcium-binding sites. A related protein, GCAP2, is detectable only in the retina and results from a gene duplication event.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité