Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCHFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13313R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13313R-A350
Anti-GCHFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
GTP cyclohydrolase I feedback regulatory protein (GFRP) is encoded by the gene GCHFR. GFRP mediates feedback inhibition of GTP cyclohydrolase I activity by tetrahydrobiopterin. GFRP also acts as a mediator for the stimulatory effect of phenylalanine on enzyme activity. L-phenylalanine reverses this inhibition. The molecular weight of GFRP is approximately 9.5kDa although cross-linking experiments have shown that GFRP is usually found as a homodimer or as a pentamer. 15q15.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCHFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité