Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTERF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13340R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13340R-A647
Anti-MTERF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Members of the mTERF family, including MTERF, MTERFD1, MTERFD2 and MTERFD3, are mitochondrial proteins that are believed to be transcription termination factors. MTERF (mitochondrial transcription termination factor 1) is composed of 399 amino acids and contains three leucine zippers that form a three-stranded coiled-coil that binds to DNA. It has been suggested that only the phosphorylated form of MTERF has transcription termination activity. MTERFD1 is also thought to act as a mitochondrial transcription regulator and is expressed as two isoforms produced by alternative splicing. MTERFD3 is believed to be involved in cell cycle regulation and cell growth by modulating mitochondrial transcription. MTERFD3 is expressed in heart, skeletal muscle, pancreas and liver.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTERF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité