Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLDC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13370R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13370R-A555
Anti-GLDC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The glycine cleavage system is comprised of AMT (known as Protein T), GCSH (known as Protein H), DLD (known as Protein L) and GLDC (known as Protein P), all of which work together to catalyze the cleavage and degradation of glycine. GLDC (glycine dehydrogenase ), also known as GCE, GCSP (glycine cleavage system P protein) or HYGN1, is a 1,020 amino acid protein that localizes to the mitochondria and belongs to the gcvP family. GLDC binds to glycine and enables the methylamine group from glycine to be transferred to the Protein T. GLDC exists as a homodimer and utilizes pyridoxal phosphate as a cofactor. Mutations in the gene encoding GLDC leads to nonketotic hyperglycinemia (NKH), also known as glycine encephalopathy (GCE), an autosomal recessive disease characterized by accumulation of a large amount of glycine in body fluid and by severe neurological symptoms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité