Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLI4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13373R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13373R-A555
Anti-GLI4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a krueppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. GLI-4, also known as HKR4, is a 376 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains seven C2H2-type zinc fingers. Belonging to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family, GLI-4 may function as a transcriptional regulator, effectively activating or repressing the transcription of target genes. The gene encoding GLI-4 maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLI4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité