Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPRS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13393R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13393R-CY5
Anti-EPRS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The fidelity of protein synthesis requires efficient discrimination of amino acid substrates by aminoacyl-tRNA synthetases. Aminoacyl-tRNA synthetases function to catalyze the aminoacylation of tRNAs by their corresponding amino acids, thus linking amino acids with tRNA-contained nucleotide triplets. ProRS (Prolyl-tRNA synthetase), also known as EPRS, EARS, PARS, QARS, QPRS, PIG32 or GLUPRORS, is a 1,512 amino acid protein that contains three WHEP-TRS domains and belongs to both the class-I and class-II aminoacyl-tRNA synthetase family. Functioning as a component of the multisynthase complex, ProRS uses ATP to catalyze the conversion of L-glutamate and tRNA(Glu) to L-glutamyl-tRNA(Glu), as well as the conversion of L-proline and tRNA(Pro) to L-prolyl-tRNA(Pro).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPRS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité