Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLRX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13394R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13394R-CY7
Anti-GLRX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glutathione-dependent oxidoreductase that facilitates the maintenance of mitochondrial redox homeostasis upon induction of apoptosis by oxidative stress. Involved in response to hydrogen peroxide and regulation of apoptosis caused by oxidative stress. Acts as a very efficient catalyst of monothiol reactions because of its high affinity for protein glutathione-mixed disulfides. Can receive electrons not only from glutathione (GSH), but also from thioredoxin reductase supporting both monothiol and dithiol reactions. Efficiently catalyzes both glutathionylation and deglutathionylation of mitochondrial complex I, which in turn regulates the superoxide production by the complex. Overexpression decreases the susceptibility to apoptosis and prevents loss of cardiolipin and cytochrome c release.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glutaredoxin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité