Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1342R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1342R-CY5.5
Anti-NRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Transcription factor that activates the expression of the EIF2S1 (EIF2-alpha) gene. Links the transcriptional modulation of key metabolic genes to cellular growth and development. Implicated in the control of nuclear genes required for respiration, heme biosynthesis, and mitochondrial DNA transcription and replication.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NRF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité