Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13441R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13441R-CY7
Anti-GSTT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glutathione (GSH) is a tripeptide antioxidant which reduces disulfide bonds between cytoplasmic proteins. The constitutive enzyme glutathione reductase transforms glutathione into its reduced state which ultimately can provide a measure of cellular toxicity. GSTT2 (glutathione S-transferase theta-2), also known as GST class-theta-2, is a 244 amino acid enzyme with sulfatase activity that functions in conjugating reduced glutathione to hydrophobic electrophiles. GSTT2 exists as a homodimer in the cytoplasm and is expressed in low levels in the liver and the lung. GSTT2 belongs to the GST superfamily and contains both a GST C-terminal and a GST N-terminal domain. The gene encoding GSTT2 exists on human chromosome 22.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSTT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité