Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13442R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13442R-CY3
Anti-GSTZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GSTZ1 is a member of the glutathione S transferase (GSTs) super family, encoding multifunctional enzymes important in the detoxification of electrophilic molecules, including carcinogens, mutagens, and several therapeutic drugs, by conjugation with glutathione. This enzyme also plays a significant role in the catabolism of phenylalanine and tyrosine. Several transcript variants of this gene encode multiple protein isoforms. GSTZ1 shows minimal glutathione-conjugating activity with ethacrynic acid and 7-chloro-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole and maleylacetoacetate isomerase activity. It has low glutathione peroxidase activity with T butyl and cumene hydroperoxides and is able to catalyze the glutathione dependent oxygenation of dichloroacetic acid to glyoxylic acid. Highest expression in liver followed by kidney, skeletal muscle and brain. Also expressed in melanocytes, synovium, placenta, breast and fetal liver and heart.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glutathione Transferase zeta 1/MAAI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité