Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GYG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13447R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13447R-CY3
Anti-GYG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Glycogen synthesis is initiated by the autoglucosylation of Glycogenin-1. Specifically, Glycogenin-1 glucosylates itself to begin the synthesis of glycogen in mammalian skeletal muscle. It acts as the primer to which further glucose monomers may be added. All of the Glycogenin-1 molecules contain at least one glucosyl residue before autoglucosylation begins. The first step of the glycogen synthesis occurs when a glucose molecule from UDP-glucose binds to the hydroxyl group of Tyr 194 on the Glycogenin-1 molecule. Using its glucosyltransferase activity, Glycogenin-1 adds more glucoses, each one coming from UDP-glucose. The glycosylation process reaches a plateau when five new glucose residues have been added, at which point glycogen synthase (GS) takes over and further elongates the chain. Glycogenin-1 remains covalently attached to the reducing end of the glycogen molecule.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Glycogenin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité