Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMPS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13459R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13459R-FITC
Anti-GMPS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
In the de novo synthesis of purine nucleotides, IMP is the branch point metabolite at which point the pathway diverges to the synthesis of either guanine or adenine nucleotides. In the guanine nucleotide pathway, there are 2 enzymes involved in converting IMP to GMP, namely IMP dehydrogenase (IMPD1), which catalyzes the oxidation of IMP to XMP, and GMP synthetase, which catalyzes the amination of XMP to GMP. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GMP Synthase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité