Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMPPB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13461R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13461R-HRP
Anti-GMPPB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GMPPB is a 360 amino acid protein that belongs to the transferase hexapeptide repeat family and is involved in protein modification pathways. Functioning as a GDP-mannose pyrophosphorylase, GMPPB enzymatically catalyzes the conversion of mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose and a free phosphate, a reaction that is involved in the production of N-linked oligosaccharides. Defects in the gene encoding GMPPB that cause errors in the glycosylation pathway may lead to congenital disorders of glycosylation (CDG). CDGs are multisystemic diseases that often involve both the central and peripheral nervous systems and are often characterized by endocrine and coagulation disorders. GMPPB is expressed as two isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GMPPB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité