Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNPDA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13474R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13474R-CY7
Anti-GNPDA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
During fertilization in mammals, the sperm activates the egg by causing an increase in the level of free cytoplasmic calcium concentration. This increased calcium concentration induces a characteristic series of oscillations that trigger egg activation and early embryo development. A hamster protein named oscillin is thought to be involved in this pathway. The enzyme glucosamine-6-phosphate isomerase (GNPI) or deaminase (GNPDA1) and the related protein GNPDA2 are the human homologs of hamster oscillin. GNPDA1 and GNPDA2 catalyze the conversion of GNP to fructose-6-phosphate and ammonia. Both proteins exist as homohexamers and are ubiquitously expressed with highest expression in testis, ovary and heart. Three isoforms of GNPDA2 are expressed due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNPDA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité