Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNPNAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13475R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13475R-CY5
Anti-GNPNAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase (GNA1), also designated phosphoglucosamine transacetylase or phosphoglucosamine acetylase, belongs to the GNA1 subfamily of the larger acetyltransferase family of proteins. GNA1, a peripheral membrane protein containing one N-acetyltransferase domain, is expressed in the colon and maps to cytoband 14q22.1. The protein localizes to the Golgi apparatus and the endosome. It is important for UDP-GlcNAc biosynthesis pathway. GNA1 catalyzes the synthesis of GlcNAc6P from AcCoA and GlcN6P, a step in the UDP-GlcNAc6P formation pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNPNAT1/GNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité