Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1347R-A647EA 863 EUR InStock
BOSSBS-1347R-A647
Anti-RB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Nuclear Marker.The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Rb/p105-Rb
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité