Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5AR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13506R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13506R-A350
Anti-C5AR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Anaphylatoxin, a chemotactic and inflammatory peptide, is a receptor for C5a anaphylatoxin chemotactic receptor (C5L2), also designated G protein-coupled receptor 77. C5L2 is an integral membrane protein that belongs to the Gprotein-coupled receptor 1 family. C5L2 weakly couples to Gi-mediated signaling pathways and is widely expressed in the hippocampus, hypothalamus, pons, frontal cortex and liver. It is coexpressed with the C5a receptor (C5AR) on polymorphonuclear neutrophils and may modulate the activity of C5AR. The function of the C5a receptors, particularly that of C5L2, is still unclear. Research suggests that C5L2 may be required for the in vitro release of high mobility group box 1 protein (HMGB1).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C5AR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité