Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13521R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13521R-CY3
Anti-GPR17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
G protein-coupled receptor 17, GPR17, also known as uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor or P2Y-like receptor (P2YL), is a 367 amino acid member of the G-protein coupled receptor 1 family of proteins. While GPR17 is expressed in kidney, heart and umbilical vein endothelial cells, it is expressed in the highest levels in the brain. Upon brain injury, the extracellular concentrations of nucleotides and cysteinyl leukotrienes (CysLTs), two families of endogenous signaling molecules, increase significantly at the site of damage. In some neurons, GPR17, a membrane receptor for uracil nucleotide and CysLTs, is upregulated as well, infiltrating the lesioned area. GPR17 is thought to play a role in mediating neuronal death, remodeling brain circuitries by microglia and initiating remyelination in damaged neurons. Two named isoforms of GPR17 exist as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité