Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13647R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13647R-A647
Anti-JIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
c-Jun NH2-terminal kinases (JNKs) are distant members of the MAP kinase family (1). JNK1 is activated by dual phosphorylation at a Thr-Pro-Tyr motif in response to ultraviolet (UV) light, and it functions to phosphorylate c-Jun at amino terminal serine regulatory sites, Ser-63 and Ser-73, resulting in transcriptional activation (2-5). Two additional JNK family members have been identified as JNK2 and JNK3 (3). JIP-1 (for JNK interacting protein-1) has been identified as a cytoplasmic inhibitor of JNK that retains JNK in the cytoplasm, thereby inhibiting JNK-regulated gene expression. Evidence suggests that JNK1 and JNK2 bind to JIP-1 with greater affinity than to ATF-2 and c-Jun, which are targets of the JNK signaling pathway. JIP-1 contains an amino terminal JNK binding domain and a carboxy terminal SH3 domain. ATF-2 and c-Jun also contain the JNK binding domain and are thought to compete with JIP-1 for JNK binding (6). Multiple splice variants if JIP-1, including JIP-1b, JIP-1c (also designated islet-brain 1 or IB-1), JIP-2a, JIP-2b and JIP-3, have been identified in brain (7).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: JIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité