Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13528R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13528R-A488
Anti-GPR27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs) are a protein family of transmembrane receptors that transmit an extracellular signal (ligand binding) into an intracellular signal (G protein activation). GPR signaling is an evolutionarily ancient mechanism used by all eukaryotes to sense environmental stimuli and mediate cell-cell communication. GPRs all have seven membrane-spanning domains and extracellular loops that can be glycosylated. These extracellular loops also contain two highly conserved cysteine residues which create disulfide bonds to stabilize the receptor structure. SREB1 (super conserved receptor expressed in brain 1), also known as GPR27 (G protein-coupled receptor 27), belongs to the SREB subfamily of GPRs that are expressed in the central nervous system. SREB1 may function as an amine-like GPR.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité