Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13693R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13693R-HRP
Anti-NCKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
NAP5 (Nck-associated protein 5), also known as peripheral clock protein, NCKAP5 or ERIH, is a 1,909 amino acid nuclear protein that is expressed in fetal and adult brain, leukocytes and fetal fibroblasts. Containing pro-rich sequences, NAP5 interacts with the adapter protein Nck via the SH3-containing region. Existing as four alternatively spliced isoforms, the gene encoding NAP5 maps to human chromosome 2q21.2 and mouse chromosome 1 E3. Human chromosome 2, the second largest human chromosome, consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene present on chromosome 2. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstré°‰ syndrome, is due to mutations in the ALMS1 gene.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NCKAP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité