Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13667R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13667R-A488
Anti-STAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Protein kinases comprise a large group of encoded factors that regulate cellular processes by catalyzing the transfer of a phosphate group to a hydroxyl acceptor in serine, threonine or tyrosine residues (1,2). Kinases are capable of influencing the oncogenic potential of cell sytems at the level of oncoprotein or tumor suppressor protein phosphorylation states (1,2). STAP-2 is a protein that contains a pleckstrin homology (PH) domain and an SH2 domain, and associates with BRK (3). BRK (breast tumor kinase, Sik) is a 451 amino acid, nonreceptor protein-tyrosine kinase that is overexpressed in breast tumors and metastatic melanoma cell lines (4). Similar to the Src family of intracellular kinses, BRK is comprised of an SH3 domain, an SH2 domain, and a catalytic domain (5). STAP-2 is susceptiple to tyrosine phosphorylation and may be invovled in tyrosine kinase-mediated signaling cascades, whose aberrant function may lead to metastis (3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité