Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13669R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13669R-CY3
Anti-TIFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Adapter protein which mediates the IRAK1 and TRAF6 interaction following IL-1 stimulation, resulting in the downstream activation of NF-kappa-B and AP-1 pathways. Induces the oligomerization and polyubiquitination of TRAF6, which leads to the activation of TAK1 and IKK through a proteasome-independent mechanism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TIFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité