Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDIT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1361R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1361R-CY7
Anti-DDIT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Multifunctional transcription factor in ER stress response. Plays an essential role in the response to a wide variety of cell stresses and induces cell cycle arrest and apoptosis in response to ER stress. Plays a dual role both as an inhibitor of CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBP) function and as an activator of other genes. Acts as a dominant-negative regulator of C/EBP-induced transcription: dimerizes with members of the C/EBP family, impairs their association with C/EBP binding sites in the promoter regions, and inhibits the expression of C/EBP regulated genes. Positively regulates the transcription of TRIB3, IL6, IL8, IL23, TNFRSF1B/DR5, PPP1R15A/GADD34, BBC3/PUMA, BCL2L11/BIM and ERO1L. Negatively regulates; expression of BCL2 and MYOD1, ATF4-dependent transcriptional activation of asparagine synthetase (ASNS), CEBPA-dependent transcriptional activation of hepcidin (HAMP) and CEBPB-mediated expression of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG). Inhibits the canonical Wnt signaling pathway by binding to TCF7L2/TCF4, impairing its DNA-binding properties and repressing its transcriptional activity. Plays a regulatory role in the inflammatory response through the induction of caspase-11 (CASP4/CASP11) which induces the activation of caspase-1 (CASP1) and both these caspases increase the activation of pro-IL1B to mature IL1B which is involved in the inflammatory response.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DDIT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité