Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13695R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13695R-CY3
Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Src family of protein tyrosine kinases (Src-PTKs) is important in the regulation of growth and differentiation of eukaryotic cells. The activity of Src-PTKs in cells of different types is negatively controlled by Csk. Csk binding protein (Cbp), also designated phosphoprotein associated with glycosphingo-lipid-enriched microdomains (GEMs) or PAG, is a ubiquitously expressed transmembrane phosphoprotein that binds specifically to the SH2 domain of Csk. Cbp is involved in the membrane localization of Csk and in Csk-mediated inhibition of c-Src. In the plasma membrane, Cbp is exclusively localized in the GM1 ganglioside-enriched detergent-insoluble membrane domain, which is important in receptor-mediated signaling. Cbp is a component of the regulatory mechanism controlling the activity of membrane-associated Src-PTKs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité