Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB48 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-13580R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13580R-A647
Anti-ZBTB48 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krüppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. Zinc finger and BTB domain-containing protein 48 (ZBTB48), also known as Kruppel-related zinc finger protein 3 or HKR3, is a 688 amino acid member of the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family. Localized to the nucleus, ZBTB48 is expressed in the adrenal gland and neuroblastoma cell lines. ZBTB48 contains a BTB domain, also known as a POZ domain, which inhibits DNA binding and mediates homotypic and heterotypic dimerization. Characteristics of the BTB domain suggest that ZBTB48 functions as a transcription regulator.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZBTB48
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité