Anti-GADD45A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1360R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1360R-CY5
Anti-GADD45A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
In T-cells, functions as a regulator of p38 MAPKs by inhibiting p88 phosphorylation and activity (By similarity). Might affect PCNA interaction with some CDK (cell division protein kinase) complexes; stimulates DNA excision repair in vitro and inhibits entry of cells into S phase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GADD45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité