Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GADD45A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1360R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1360R-HRP
Anti-GADD45A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
In T-cells, functions as a regulator of p38 MAPKs by inhibiting p88 phosphorylation and activity (By similarity). Might affect PCNA interaction with some CDK (cell division protein kinase) complexes; stimulates DNA excision repair in vitro and inhibits entry of cells into S phase.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GADD45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité